4-Aminofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 123-30-8
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 195°(383°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.29
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White, pale brown/purple
Odour: Phenol-like
Melting Point: 186-190°
Boiling Point: 284° dec.
Beilstein Reference: 385836
Merck Reference: 14,462
UN No.: 2512
MDL No.: MFCD00007869
Formuła:
H₂NC₆H₄OH Temp. Wrzenia: 284 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 186…190 °C Gęstość: 1,29 Temp. Zapłonu: 195 °C (383 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007869 Numer CAS: 123-30-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-616-2 Jednostka: 2512 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,462 |