Drukuj
4-Aminofenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
104270010 104270050 104272500 104270051
ACRO104270010EA 577 PLN
ACRO104270010 ACRO104270050 ACRO104272500 ACRO104270051
4-Aminofenol 97%
4-Aminofenol
Formuła: H₂NC₆H₄OH
Temp. Wrzenia: 284 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 187…191 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007869
Numer CAS: 123-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-616-2
Jednostka: 2512
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %