Drukuj
3-Aminofenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
146102500 146100010 146100050
ACRO146102500EA 313 PLN
ACRO146102500 ACRO146100010 ACRO146100050
3-Aminofenol 99%
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 164 °C (15hPa)
Temp. topnienia: 121…124 °C
Gęstość: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007786
Numer CAS: 591-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-711-2
Jednostka: 2512
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00459
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey to light brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥98.5 %