Drukuj
2-Aminofenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
104260050 104261000 104265000
ACRO104260050EA 181 PLN
ACRO104260050 ACRO104261000 ACRO104265000
2-Aminofenol 99%
2-Aminofenol
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 164 °C (15mbar)
Temp. topnienia: 172…177 °C
Gęstość: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 168 °C
Numer MDL: MFCD00007690
Numer CAS: 95-55-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-431-1
Jednostka: 2512
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00460
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) White to brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 177 °C
GC ≥98.5 %