Drukuj
p-Anizydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Anizydyna, 4-Metoksyanilina
M-Clarity™ quality level = MQ200
A88255-100G A88255-1KG A88255-250G A88255-5G
SIALA88255-100GEA 202 PLN
SIALA88255-100G SIALA88255-1KG SIALA88255-250G SIALA88255-5G
p-Anizydyna, Sigma-Aldrich®
p-Anizydyna
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 243 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 55…58 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007864
Numer CAS: 104-94-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-254-2
Jednostka: 2431
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00670