Drukuj
p-Anizydyna for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Anizydyna, 4-Metoksyanilina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00458.0100 8.00458.0500
8.00458.0100EA 174 PLN
8.00458.0100 8.00458.0500
p-Anizydyna for synthesis, Sigma-Aldrich®
p-Anizydyna
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 243 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 55…58 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007864
Numer CAS: 104-94-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-254-2
Jednostka: 3143
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00670
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 21 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 123.15 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 243 °C
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 122 °C
Density 1.06 g/cm3 (63 °C)
pH 7.7 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials