p-Anizydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Anizydyna, 4-Metoksyanilina
A10946.0B
A10946.22
A10946.36
A10946.0BEA
1150
PLN
A10946.0B
A10946.22
A10946.36
p-Anizydyna ≥99%
p-Anizydyna
Purity: 99%
CAS No.: 104-94-9
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 122°(251°F)
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 240-243°
Beilstein Reference: 471556
Merck Reference: 14,667
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007864
Formuła:
C₇H₉NO Temp. Wrzenia: 240…243 °C Temp. topnienia: 56…60 °C Gęstość: 1,089 Temp. Zapłonu: 122 °C (251 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007864 Numer CAS: 104-94-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-254-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,667 |