Drukuj
m-Anizydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Metoksyanilina, 3-Anizydyna
M-Clarity™ quality level = MQ200
A88204-100G A88204-1KG A88204-250G A88204-5G
SIALA88204-100GEA 362 PLN
SIALA88204-100G SIALA88204-1KG SIALA88204-250G SIALA88204-5G
m-Anizydyna, Sigma-Aldrich®
m-Anizydyna
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 251 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007783
Numer CAS: 536-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-651-4
Jednostka: 2431
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00670