m-Anizydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Metoksyanilina, 3-Anizydyna
A10815.0B
A10815.18
A10815.30
A10815.0BEA
2380
PLN
A10815.0B
A10815.18
A10815.30
m-Anizydyna ≥98%
m-Anizydyna
Purity: 98%
CAS No.: 536-90-3
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.5810
Odour: Characteristic
Melting Point: -1°
Boiling Point: 250-251°
Beilstein Reference: 386119
Merck Reference: 14,667
UN No.: 2431
MDL No.: MFCD00007783
Formuła:
C₇H₉NO Temp. Wrzenia: 250…251 °C Temp. topnienia: –1 °C Gęstość: 1,101 Temp. Zapłonu: 126 °C (258 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007783 Numer CAS: 536-90-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-651-4 Jednostka: 2431 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,667 |