Drukuj
m-Anizydyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Metoksyanilina, 3-Anizydyna
104820050 104821000 104822500 104820010
ACRO104820050EA 169 PLN
ACRO104820050 ACRO104821000 ACRO104822500 ACRO104820010
m-Anizydyna 99%
m-Anizydyna
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 250…251 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -2 °C
Gęstość: 1,102 g/cm³
Temp. Zapłonu: 126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007783
Numer CAS: 536-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-651-4
Jednostka: 2431
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00670
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %