Drukuj
o-Anizydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Metoksyanilina, 2-Anizydyna
M-Clarity™ quality level = MQ200
A88182-5G A88182-100G A88182-500G
SIALA88182-5GEA 72.8 PLN
SIALA88182-5G SIALA88182-100G SIALA88182-500G
o-Anizydyna, Sigma-Aldrich®
o-Anizydyna
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 225 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 5 °C
Gęstość: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007688
Numer CAS: 90-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-963-1
Jednostka: 2431
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00670