o-Anizydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Metoksyanilina, 2-Anizydyna
A10288.0B
A10288.0I
A10288.30
A10288.0BEA
780
PLN
A10288.0B
A10288.0I
A10288.30
o-Anizydyna ≥99%
o-Anizydyna
Purity: 99%
CAS No.: 90-04-0
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 98°(208°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.092
Refractive Index: 1.5740
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 224-225°
Beilstein Reference: 386210
Merck Reference: 14,667
UN No.: 2431
MDL No.: MFCD00007688
Formuła:
C₇H₉NO Temp. Wrzenia: 224…225 °C Temp. topnienia: 5…6 °C Gęstość: 1,092 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007688 Numer CAS: 90-04-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-963-1 Jednostka: 2431 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,667 |