Drukuj
o-Anizydyna 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Metoksyanilina, 2-Anizydyna
104810010 104810050 104812500
ACRO104810010EA 563 PLN
ACRO104810010 ACRO104810050 ACRO104812500
o-Anizydyna 99+%
o-Anizydyna
Formuła: C₇H₉NO
Temp. Wrzenia: 225 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3…6 °C
Gęstość: 1,092 g/cm³
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007688
Numer CAS: 90-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-963-1
Jednostka: 2431
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00670
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %