Drukuj
(2-Aminoetoksy)benzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
448400-1G 448400-5G
SIAL448400-1GEA 0 PLN
SIAL448400-1G SIAL448400-5G
(2-Aminoetoksy)benzen, Sigma-Aldrich®
(2-Aminoetoksy)benzen
Formuła: C₆H₅OCH₂CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 228…229 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00052975
Numer CAS: 1758-46-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-153-6