(2-Aminoetoksy)benzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1758-46-9
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Amine-like
Boiling Point: 88-90°/1mm
Beilstein Reference: 774671
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00052975
Formuła:
C₆H₅OCH₂CH₂NH₂ Temp. Wrzenia: 88…90 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,048 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052975 Numer CAS: 1758-46-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-153-6 ADR: 8,III |