Drukuj
4-Amino-3-nitrofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L09487.06 L09487.14
L09487.06EA 278 PLN
L09487.06 L09487.14
4-Amino-3-nitrofenol 98%
4-Amino-3-nitrofenol
Formuła: C₆H₆N₂O₃
Temp. topnienia: 148…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066310
Numer CAS: 610-81-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-236-8