4-Amino-3-nitrofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
335220050
335220250
335221000
ACRO335220050EA
157
PLN
ACRO335220050
ACRO335220250
ACRO335221000
4-Amino-3-nitrofenol 98%
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Red to bordeaux Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥150 °C |
HPLC | ≥97.5 % |