2-Amino-3-nitrofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxy-6-nitroaniline
H27472.14
H27472.06
H27472.14EA
1930
PLN
H27472.14
H27472.06
2-Amino-3-nitrofenol 98%
2-Amino-3-nitrofenol
Purity: 98%
CAS No.: 603-85-0
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: ca 212°
Beilstein Reference: 2804307
Formuła:
C₆H₆N₂O₃ MW: 154.13 g/mol Temp. topnienia: ∼ 212 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010875 Numer CAS: 603-85-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-060-1 |