Drukuj
2-Amino-3-nitrofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
382040050 382040250
ACRO382040050EA 230 PLN
ACRO382040050 ACRO382040250
2-Amino-3-nitrofenol 98%
2-Amino-3-nitrofenol
Formuła: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Temp. topnienia: 215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010875
Numer CAS: 603-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-060-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %