Drukuj
2-Amino-4-nitrofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-5-nitroaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
A70402-25G A70402-5G
SIALA70402-25GEA 219 PLN
SIALA70402-25G SIALA70402-5G
2-Amino-4-nitrofenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-nitrofenol
Formuła: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Temp. topnienia: 176…177 °C
Gęstość: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00007695
Numer CAS: 99-57-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-767-9