Drukuj
2-Amino-5-nitrofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-4-nitroaniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
303585-100G 303585-25G
SIAL303585-100GEA 305 PLN
SIAL303585-100G SIAL303585-25G
2-Amino-5-nitrofenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-nitrofenol
Formuła: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Temp. topnienia: 207…208 °C
Gęstość: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00007692
Numer CAS: 121-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-503-8