Drukuj
2-Amino-5-nitrofenol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-4-nitroaniline
400902500 400900010 400900250 400900500
ACRO400902500EA 1160 PLN
ACRO400902500 ACRO400900010 ACRO400900250 ACRO400900500
2-Amino-5-nitrofenol 95%
2-Amino-5-nitrofenol
Formuła: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Temp. topnienia: 198…202 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007692
Numer CAS: 121-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-503-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Rust brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥96.0 %