Drukuj
3-Nitroanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: m-Nitroanilina
M-Clarity™ quality level = MQ100
N9829-100G N9829-500G N9829-5G
SIALN9829-100GEA 388 PLN
SIALN9829-100G SIALN9829-500G SIALN9829-5G
3-Nitroanilina, Sigma-Aldrich®
3-Nitroanilina
Formuła: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 109…112 °C
Gęstość: 0.9 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 196
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007782
Numer CAS: 99-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-729-1
Jednostka: 1661
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,06679