Drukuj
2-Nitroanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: o-Nitroanilina
M-Clarity™ quality level = MQ200
N9780-100G N9780-500G N9780-5G
SIALN9780-100GEA 386 PLN
SIALN9780-100G SIALN9780-500G SIALN9780-5G
2-Nitroanilina, Sigma-Aldrich®
2-Nitroanilina
Formuła: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 284
Temp. topnienia: 68…71 °C
Gęstość: 1.446 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 167
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007687
Numer CAS: 88-74-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-855-4
Jednostka: 1661
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,06680