Drukuj
Anilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
242284-100ML 242284-5ML 242284-1L 242284-250ML 242284-500ML
SIAL242284-100MLEA 224 PLN
SIAL242284-100ML SIAL242284-5ML SIAL242284-1L SIAL242284-250ML SIAL242284-500ML
Anilina, Sigma-Aldrich®
Anilina
Formuła: C₆H₅NH₂
Temp. Wrzenia: 184 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007629
Numer CAS: 62-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-539-3
Jednostka: 1547
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM