Drukuj

Anilina, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo

Synonim: Aminobenzen, Fenyloamina

M-Clarity™ quality level = MQ200

132934-1L 132934-2.5L
SIAL132934-1LEA 278 PLN
SIAL132934-1L SIAL132934-2.5L
Anilina, Sigma-Aldrich®
Anilina
Formuła: C₆H₅NH₂
MW: 93.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 184
Temp. topnienia: –6.2 °C
Gęstość: 1.019 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 76
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007629
Numer CAS: 62-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-539-3
Jednostka: 1547
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR