Diizotiocyjanian 1,4-fenylenu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L09756.03
L09756.06
L09756.14
L09756.03EA
264
PLN
L09756.03
L09756.06
L09756.14
Diizotiocyjanian 1,4-fenylenu ≥98%
Diizotiocyjanian 1,4-fenylenu
Purity: 98%
CAS No.: 4044-65-9
Molecular Formula: C8H4N2S2
Formula Weight: 192.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 2414340
Merck Reference: 14,1308
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00004811
Formuła:
C₈H₄N₂S₂ Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 128…133 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00004811 Numer CAS: 4044-65-9 Numer WE (dawny EINECS): 223-741-3 Jednostka: 2923 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,1308 |