Drukuj
Diizotiocyjanian 1,4-fenylenu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
417510050 417510250
ACRO417510050EA 632 PLN
ACRO417510050 ACRO417510250
Diizotiocyjanian 1,4-fenylenu 99%
Diizotiocyjanian 1,4-fenylenu
Formuła: C₈H₄N₂S₂
Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 129…133 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004811
Numer CAS: 4044-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-741-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01304
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to beige to light grey Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥98.5 %