4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L09270.03
L09270.06
L09270.03EA
271
PLN
L09270.03
L09270.06
4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate ≥97%
4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 15863-41-9
Molecular Formula: C8H7NS2
Formula Weight: 181.28
Flash Point:
Formuła:
C₈H₇NS₂ Temp. Wrzenia: 127…128 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 48…51 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041368 Numer CAS: 15863-41-9 Jednostka: 2923 ADR: 8,III |