2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L12150.03
L12150.06
L12150.03EA
227
PLN
L12150.03
L12150.06
2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate ≥97%
2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 190774-55-1
Molecular Formula: C8H6N2O3S
Formula Weight: 210.21
Melting Point: 107-109°
Beilstein Reference: 6924925
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041379
Formuła:
C₈H₆N₂O₃S Temp. topnienia: 107…109 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041379 Numer CAS: 190774-55-1 Jednostka: 2923 ADR: 8,III |