Izotiocyjanian 4-nitrofenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
283541-25G
283541-5G
SIAL283541-25GEA
361
PLN
SIAL283541-25G
SIAL283541-5G
Izotiocyjanian 4-nitrofenylu, Sigma-Aldrich®
Izotiocyjanian 4-nitrofenylu
Formuła:
C₇H₄N₂O₂S MW: 180.19 g/mol Temp. Wrzenia: 331 Temp. topnienia: 108…110 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007307 Numer CAS: 2131-61-5 Numer WE (dawny EINECS): 218-359-9 Jednostka: 2923 ADR: 8 III |