Izotiocyjanian 4-nitrofenylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L11042.09
L11042.18
L11042.30
L11042.09EA
492
PLN
L11042.09
L11042.18
L11042.30
Izotiocyjanian 4-nitrofenylu ≥97%
Izotiocyjanian 4-nitrofenylu
Purity: 97%
CAS No.: 2131-61-5
Molecular Formula: C7H4N2O2S
Formula Weight: 180.19
Odour: Irritating
Melting Point: 105-110°
Boiling Point: 137-138°/11mm
Beilstein Reference: 640027
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00007307
Formuła:
C₇H₄N₂O₂S MW: 180.19 g/mol Temp. Wrzenia: 137…138 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 105…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007307 Numer CAS: 2131-61-5 Numer WE (dawny EINECS): 218-359-9 Jednostka: 2923 ADR: 8 III |