Drukuj
izotiocyjanian fenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Packaged under argon.
P1034-10ML P1034-10X1ML P1034-1ML
SIALP1034-10MLEA 1050 PLN
SIALP1034-10ML SIALP1034-10X1ML SIALP1034-1ML
izotiocyjanian fenylu, Sigma-Aldrich®
izotiocyjanian fenylu
Formuła: C₇H₅NS
MW: 135.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 221
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004798
Numer CAS: 103-72-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-138-1
Jednostka: 2927
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,07450