Drukuj
izotiocyjanian fenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
78780-100ML 78780-25ML 78780-500ML
SIAL78780-100MLEA 1010 PLN
SIAL78780-100ML SIAL78780-25ML SIAL78780-500ML
izotiocyjanian fenylu, Sigma-Aldrich®
izotiocyjanian fenylu
Formuła: C₇H₅NS
MW: 135.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 221
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004798
Numer CAS: 103-72-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-138-1
Jednostka: 2927
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,07450