Drukuj
izotiocyjanian fenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
317861-1G 317861-5G
SIAL317861-1GEA 220 PLN
SIAL317861-1G SIAL317861-5G
izotiocyjanian fenylu, Sigma-Aldrich®
izotiocyjanian fenylu
Formuła: C₇H₅NS
Temp. Wrzenia: 221 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004798
Numer CAS: 103-72-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-138-1
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07450