izotiocyjanian fenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
139742-100G
139742-500G
SIAL139742-100GEA
339
PLN
SIAL139742-100G
SIAL139742-500G
izotiocyjanian fenylu, Sigma-Aldrich®
izotiocyjanian fenylu
Formuła:
C₇H₅NS Temp. Wrzenia: 221 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –21 °C Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 87 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00004798 Numer CAS: 103-72-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-138-1 Jednostka: 2927 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 12,07450 |