Drukuj
izotiocyjanian fenylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07028.0100 8.07028.0250 8.07028.0025
8.07028.0100EA 320 PLN
8.07028.0100 8.07028.0250 8.07028.0025
izotiocyjanian fenylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
izotiocyjanian fenylu
Formuła: C₇H₅NS
MW: 135.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 221
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004798
Numer CAS: 103-72-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-138-1
Jednostka: 2206
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,07450
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble,(decomposition)
Melting Point -21 °C
Molar Mass 135.18 g/mol
Boiling Point 221 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.6497 (20 °C, 589 nm)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Synonyms Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC
Hill Formula C7H5NS
Chemical Formula C6H5NCS