izotiocyjanian fenylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11596.06
A11596.22
A11596.36
A11596.06EA
240
PLN
A11596.06
A11596.22
A11596.36
izotiocyjanian fenylu ≥97%
izotiocyjanian fenylu
Purity: 97%
CAS No.: 103-72-0
Molecular Formula: C7H5NS
Formula Weight: 135.19
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.6500
Odour: Pungent
Melting Point: -21°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 471392
Merck Reference: 14,7297
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00004798
Formuła:
C₇H₅NS MW: 135.19 g/mol Temp. Wrzenia: 220…221 °C Temp. topnienia: –21 °C Gęstość: 1.131 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004798 Numer CAS: 103-72-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-138-1 Jednostka: 2927 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,07450 |