2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Isocyanato-2,4-dimethoxybenzene
L09762.06
L09762.03
L09762.06EA
657
PLN
L09762.06
L09762.03
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate ≥97%
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 84370-87-6
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉NO₃ MW: 179.18 g/mol Temp. Wrzenia: 139…141 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 31…32 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00002005 Numer CAS: 84370-87-6 Numer WE (dawny EINECS): 282-747-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |