Drukuj
4-Methoxyphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Isocyanato-4-methoxybenzene
MQ100
238600-25G 238600-5G
SIAL238600-25GEA 829 PLN
SIAL238600-25G SIAL238600-5G
4-Methoxyphenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenyl isocyanate
Formuła: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 106
Gęstość: 1.1559 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002026
Numer CAS: 5416-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 226-513-1
Jednostka: 2206
ADR: 6.1 III