Drukuj
4-Methoxyphenyl isocyanate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
218760050 218760250
ACRO218760050EA 343 PLN
ACRO218760050 ACRO218760250
4-Methoxyphenyl isocyanate 99%
4-Methoxyphenyl isocyanate
Formuła: C₈H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 106…110 °C (16 mmHg)
Gęstość: 1,15 g/cm³
Temp. Zapłonu: 98 °C
Numer MDL: MFCD00002026
Numer CAS: 5416-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 226-513-1
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %