3-Methoxyphenyl isocyanate 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Isocyanato-3-methoxybenzene
B24329.06
B24329.14
B24329.06EA
436
PLN
B24329.06
B24329.14
3-Methoxyphenyl isocyanate 99
3-Methoxyphenyl isocyanate
Purity: 99%
CAS No.: 18908-07-1
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5430
Odour: Pungent
Boiling Point: 94-95°/10mm
Beilstein Reference: 775986
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002019
Formuła:
C₈H₇NO₂ MW: 149.15 g/mol Temp. Wrzenia: 94…95 °C (10 mmHg) Gęstość: 1.138 Temp. Zapłonu: 96 °C (204 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002019 Numer CAS: 18908-07-1 Numer WE (dawny EINECS): 242-658-3 Jednostka: 2206 ADR: 6.1 III |