Drukuj
3-Methoxyphenyl isocyanate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
221160050 221160250
ACRO221160050EA 238 PLN
ACRO221160050 ACRO221160250
3-Methoxyphenyl isocyanate 99%
3-Methoxyphenyl isocyanate
Formuła: C₈H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 94…95 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1,13 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Numer MDL: MFCD00002019
Numer CAS: 18908-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 242-658-3
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %