2-Methoxyphenyl isocyanate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 700-87-8
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₈H₇NO₂ Temp. Wrzenia: 94…96 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,122 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00002004 Numer CAS: 700-87-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-853-5 Jednostka: 2206 ADR: 6.1,III |