Izocyjanian 4-etoksyfenylou ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Ethoxy-4-isocyanatobenzene
L11509.06
L11509.14
L11509.06EA
333
PLN
L11509.06
L11509.14
Izocyjanian 4-etoksyfenylou ≥97%
Izocyjanian 4-etoksyfenylou
Purity: 97%
CAS No.: 32459-62-4
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 742647
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013877
Formuła:
C₉H₉NO₂ MW: 163.18 g/mol Temp. Wrzenia: 235 °C Gęstość: 1.110 Temp. Zapłonu: 105 °C (221 °F) |
Numer MDL:
MFCD00013877 Numer CAS: 32459-62-4 Jednostka: 2206 ADR: 6.1 III |