2-Ethoxyphenyl isocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 5395-71-1
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5270
Boiling Point: 119-120°/20mm
Beilstein Reference: 1102956
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002007
Formuła:
C₉H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 119…120 °C (20 mmHg) Gęstość: 1,105 Temp. Zapłonu: 102 °C (215 °F) |
Numer MDL:
MFCD00002007 Numer CAS: 5395-71-1 Jednostka: 2206 ADR: 6.1,III |