Drukuj
Izocyjanian 4-nitrofenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
269425-25G 269425-5G
SIAL269425-25GEA 0 PLN
SIAL269425-25G SIAL269425-5G
Izocyjanian 4-nitrofenylu, Sigma-Aldrich®
Izocyjanian 4-nitrofenylu
Formuła: C₇H₄N₂O₃
MW: 164.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 277
Temp. topnienia: 55…56 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007306
Numer CAS: 100-28-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-836-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III