Izocyjanian 4-nitrofenylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Isocyanato-4-nitrobenzene
A11194.03
A11194.06
A11194.14
A11194.03EA
220
PLN
A11194.03
A11194.06
A11194.14
Izocyjanian 4-nitrofenylu ≥97%
Izocyjanian 4-nitrofenylu
Purity: 97%
CAS No.: 100-28-7
Molecular Formula: C7H4N2O3
Formula Weight: 164.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄N₂O₃ MW: 164.12 g/mol Temp. Wrzenia: 137…138 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 56…59 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007306 Numer CAS: 100-28-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-836-3 Jednostka: 3335 ADR: 9 III |