Drukuj
Izocyjanian 4-nitrofenylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
296700050 296700250
ACRO296700050EA 230 PLN
ACRO296700050 ACRO296700250
Izocyjanian 4-nitrofenylu 98%
Izocyjanian 4-nitrofenylu
Formuła: C₇H₄N₂O₃
MW: 164.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 277
Temp. topnienia: 56…62 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007306
Numer CAS: 100-28-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-836-3
Jednostka: 3335
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
GC ≥97.5 %