Drukuj
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
336180050 336180250
ACRO336180050EA 287 PLN
ACRO336180050 ACRO336180250
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
3-Nitrophenyl isocyanate
Formuła: C₇H₄N₂O₃
Temp. Wrzenia: 130…131 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: 50…52 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007220
Numer CAS: 3320-87-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-025-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %